Fortfahren mit
SML3189
BMS-265246
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4-Butoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)(2,6-difluoro-4-methylphenyl)methanone, BMS 265246, BMS265246
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17F2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(C(F)=CC(C)=C1)C(C2=C(C3=C(N=C2)NN=C3)OCCCC)=O
InChI
1S/C18H17F2N3O2/c1-3-4-5-25-17-11(8-21-18-12(17)9-22-23-18)16(24)15-13(19)6-10(2)7-14(15)20/h6-9H,3-5H2,1-2H3,(H,21,22,23)
InChI key
SCFMWQIQBVZOQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, potent and CDK1/CDK2-selective cyclin-dependent kinase inhibitor with anti-cancer efficacy in A2780 ovarian cancer culture.
BMS-265246 is an ATP site-targeting, potent and CDK1/2-selective cyclin-dependent kinase inhibitor (IC50 = 6 nM/CDK1, 9 nM/CDK2, 230 nM/CDK4) with anti-cancer efficacy in A2780 ovarian cancer culture (IC50 = 760 nM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3186
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)