Fortfahren mit
SML3229
LY3000328
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(3R,4S)-4-(4-Fluorobenzamido)-6-(4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl)chroman-3-yl methylcarbamate, LY 3000328, LY-3000328, N-[(3R,4S)-3,4-Dihydro-3-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-6-[4-(3-oxetanyl)-1-piperazinyl]-2H-1-benzopyran-4-yl]-4-fluorobenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29FN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(C=C1)=CC=C1F)N[C@H]2C3=CC(N4CCN(C5COC5)CC4)=CC=C3OC[C@@H]2OC(NC)=O
InChI
1S/C25H29FN4O5/c1-27-25(32)35-22-15-34-21-7-6-18(29-8-10-30(11-9-29)19-13-33-14-19)12-20(21)23(22)28-24(31)16-2-4-17(26)5-3-16/h2-7,12,19,22-23H,8-11,13-15H2,1H3,(H,27,32)(H,28,31)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
NDEBZCZEAVMSQF-GOTSBHOMSA-N
Biochem/physiol Actions
LY3000328 is an orally active, non-covalent, potent and selective cathepsin S (Cat S, Cat-S, CatS, CTSS) inhibitor (human/mouse CatS IC50 = 7.7/1.67 nM) that targets the S2 and S3 subsites without interacting with the active site Cys25. LY3000328 prevents high glucose-induced human aortic smooth muscle cells (SMCs) osteogenic transformation in cultures (1 µM) and displays in vivo therapeutic efficacy in murine models of CaCl2-induced abdominal aortic aneurysm (AAA) (1-10 mg/kg bid po) and CD4+ T cell-mediated colitis induction (0.1 mg/0.2 mL/mouse via daily i.p.).
Orally active, non-covalent, potent and selective cathepsin S (Cat S, Cat-S, CatS, CTSS) inhibitor in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3055CB_93010707CB_90090713
vibrant-m
C0032
vibrant-m
C0003
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)