Fortfahren mit
SML3230
VU0360172 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-cyclobutyl-6-((3-fluorophenyl)ethynyl)nicotinamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15FN2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 67,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC(C#CC2=NC=C(C=C2)C(NC3CCC3)=O)=C1.Cl
InChI
1S/C18H15FN2O.ClH/c19-15-4-1-3-13(11-15)7-9-16-10-8-14(12-20-16)18(22)21-17-5-2-6-17;/h1,3-4,8,10-12,17H,2,5-6H2,(H,21,22);1H
InChI key
NBGAPTWZQXSEAA-UHFFFAOYSA-N
General description
VU0360172 is a potent (EC50 = 16.6 nM), systemically active positive allosteric modulator (PAM) of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). It is the first orally active mGlu5 PAM to be efficacious in an in vivo preclinical antipsychotic model, producing a dose-dependent reversal of amphetamine-induced hyperlocomotion. It was also found to reduce spontaneous absence seizures in WAG/Rij rats and to inhibit pain. Reduced spontaneous spike and wave discharges without impacting motor behavior in a rat model of absence epilepsy have been observed.
Biochem/physiol Actions
Potent, systemically active mGluR5 PAM
VU0360172 is a potent (EC50 = 16.6 nM), systemically active positive allosteric modulator (PAM) of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). It is the first orally active mGlu5 PAM to be efficacious in an in vivo preclinical antipsychotic model, producing a dose-dependent reversal of amphetamine-induced hyperlocomotion. It was also found to reduce absence seizures in WAG/Rij rats and to inhibit pain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3886GSK5129
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)