Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21F3N4O3S2
Molekulargewicht:
450.50
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(SC2=C1C(C(F)(F)F)=CC(N3CCC(CC3)S(C)(=O)=O)=N2)C(N(C)C)=O
InChI
1S/C17H21F3N4O3S2/c1-23(2)16(25)14-13(21)12-10(17(18,19)20)8-11(22-15(12)28-14)24-6-4-9(5-7-24)29(3,26)27/h8-9H,4-7,21H2,1-3H3
InChI key
HHYGVXHXNNIDJF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI-5026 is an inactive analog of and negative control for the sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor BI605906
Inactive analog of and negative control for the sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor BI605906.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?