Fortfahren mit
SML3250
HIF-1α stabilizer 1a
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Bis[2-(2-pyridinyl-kN)phenyl-kC](4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline-kN1, kN10)iridium(III) hexafluorophosphate (1:1), Ir(III) complex 1a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H28O2IrN4·PF6
Molekulargewicht:
885.81
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α)
HIF-1α stabilizer 1a, a cyclometalated iridium(III) complex, is a cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) that binds to Von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor and inhibits the VHL–HIF-1α interaction thereby preventing HIF-1α degradation. HIF-1α stabilizer 1a induces HIF-1α accumulation in cells and activates HIF-1α mediated gene expression. It significantly accelerates wound closure in both normal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
747769682594SML3183
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
96%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
96%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)