Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 340,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1OC([C@@H]2[C@H]1CC(=O)C3=CCC[C@H]([C@@]32C)C)(C)C
InChI
1S/C15H22O3/c1-9-6-5-7-10-11(16)8-12-13(15(9,10)4)14(2,3)18-17-12/h7,9,12-13H,5-6,8H2,1-4H3/t9-,12-,13+,15+/m1/s1
InChI key
KXGHHSIMRWPVQM-JWFUOXDNSA-N
Biochem/physiol Actions
Main active ingredient from medical plant Nardostachys jatamansi; anti-inflammatory and anti-hypertrophic in cardiomyocytes
Nardosinone is a main active ingredient from medical plant Nardostachys jatamansi. Nardosinone exhibits varies pharmacological effects including anti-inflammatory and anti-hypertrophic in cardiomyocytes. Nardosinone enhances activity of the nerve growth factor and promotes neural stem cells proliferation and differentiation. The molecular mechanism of its activity remains unclear.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nardosinone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

