Fortfahren mit
SML3276
Apelin-17 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Apelin 17 trifluoroacetate salt, K17F trifluoroacetate salt, L-Lysyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine trifluoroacetate salt, Lys-Phe-Arg-Arg-Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Apelin-17 (K17F) is a potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R). Apelin-17 has 16 times higher affinity for apelin-R than apelin-13 (pE13F) (Ki = 0.05 versus 0.8 nM).
potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H97BAF0F8AABH9A9541E6TA9H98DB1EEE
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Quel est le poids moléculaire de l'apelin17 ?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. However, PubChem lists a molecular weight of 2138.6 g/mol. Please see the link below to reivew the PubChem profile:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16130452