Fortfahren mit
SML3283
T-0080
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-6(2H)-one, T 0080, T0080
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22F3N3O3
Molekulargewicht:
457.44
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCOCC2)C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C4=C(C5=C(O)C=CC(C)=C5)NN=C41
InChI
1S/C24H22F3N3O3/c1-13-2-7-18(31)17(12-13)20-19-21(29-28-20)23(32)30(16-8-10-33-11-9-16)22(19)14-3-5-15(6-4-14)24(25,26)27/h2-7,12,16,22,31H,8-11H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
NLNJUYHGBAJDBQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Blood-brain barrier (BBB)-permeable formyl peptide receptor 1 (FPR1) antagonist with therapeutic efficacy in murine intracerebral hemorrhage (ICH) models in vivo.
T-0080 is a blood-brain barrier (BBB)-permeable formyl peptide receptor 1 (FPR1) antagonist that effectively inhibits fMLF-dependent response in human and murine neutrophils cultures (10 nM fMLF-induced human neutrophil Ca2+ response IC50 = 0.85 μM) and attenuates brain edema and improved neurological outcomes in murine intracerebral hemorrhage (ICH) models in vivo (5 mg/kg via daily i.p.) with no short-term adverse effects (up to 2 g/kg p.o.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2705CB_93011311Z420026
vibrant-m
C0080
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
top I.D. 80 mm
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)