Fortfahren mit
SML3290
EN4
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-​[2-​(4-​Ethoxyphenoxy)​phenyl]​-​4-​[[(1-​oxo-​2-​propen-​1-​yl)​amino]​methyl]​-benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.47
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(CNC(C=C)=O)C=C1)NC2=C(OC3=CC=C(OCC)C=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C25H24N2O4/c1-3-24(28)26-17-18-9-11-19(12-10-18)25(29)27-22-7-5-6-8-23(22)31-21-15-13-20(14-16-21)30-4-2/h3,5-16H,1,4,17H2,2H3,(H,26,28)(H,27,29)
InChI key
DKOWGKKELPCHEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171
EN4 is a cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171 located within a predicted intrinsically disordered region of MYC. EN4 inhibits MYC transcriptional activity, downregulates multiple MYC transcriptional targets, reduces MYC and MAX thermal stability, and impairs tumorigenesis.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)