Fortfahren mit
SML3294
SGC-CK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(5-((3-Cyano-7-(cyclopropyl(methyl)amino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)(methyl)amino)-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxamide, SGC-CK2-1 inactive control, SGC-CK2-1 negative control
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.49
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive structure analog of and the negative control for the potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor SGC-CK2-1.
SGC-CK2-1N is an inactive structure analog of and the recommended negative control for the potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor SGC-CK2-1 (CK2α/CK2α’ IC50 >10 μM with SGC-CK2-1N vs IC50 = 4.2/2.3 nM with SGC-CK2-1 by cell-free enzyme assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2951TA9H98DCB55ASML3909
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)