Fortfahren mit
SML3303
EU1622-1
≥98%
Synonym(e):
5-​(4-​chlorophenyl)​-​6-​methyl-​3-​[2-​oxo-​2-​(1-​pyrrolidinyl)​ethyl]​-thieno[2,​3-​d]​pyrimidin-​4(3H)​-​one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18ClN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.88
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(N=CN(C2=O)CC(N3CCCC3)=O)S1)C4=CC=C(C=C4)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O2S/c1-12-16(13-4-6-14(20)7-5-13)17-18(26-12)21-11-23(19(17)25)10-15(24)22-8-2-3-9-22/h4-7,11H,2-3,8-10H2,1H3
InChI key
KHRRGSKOOLJVDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EU1622-1 is pan-NMDAR (N-methyl d-aspartate receptors) positive allosteric modulator that decrease the conductance in all GluN2 NMDARs. EU1622-1 reduces calcium permeability. It has minimal effects on AMPA receptors.
pan-NMDAR (N-methyl d-aspartate receptors) PAM that decrease conductance and reduce calcium permeability
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)