Merck
SML3308
RyR1-selective inhibitor 1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,8-Dihydro-5-octyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22NO5·Na
Molekulargewicht:
367.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of the type 1 ryanodine receptor (RyR1)
RyR1-selective inhibitor 1 (6,7-(methylenedioxy)-1-octyl-4-quinolone-3-carboxylic acid) potently and selectively inhibits the type 1 ryanodine receptor (RyR1). It prevents and treats malignant hyperthermia and heat stroke in several mouse models. RyR1-selective inhibitor 1 decreases resting intracellular Ca2+, inhibits halothane- and isoflurane-induced Ca2+ release, and suppresses caffeine-induced contracture in skeletal muscle.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)