Fortfahren mit
SML3333
Dianhydrogalactitol
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1,2:5,6-Dianhydrogalactitol, 1,2:5,6-Diepoxydulcitol, DAG, NSC-132313, VAL-083
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@]1(CO1)[H])[C@H]([C@]2(CO2)[H])O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(3-1-9-3)6(8)4-2-10-4/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI key
AAFJXZWCNVJTMK-GUCUJZIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Blood brain barrier penetrant alkylating agent that causes N7-guanine alkylation
Dianhydrogalactitol is a blood brain barrier penetrant and potent alkylating agent that causes N7-guanine alkylation and inter-strand DNA crosslinks that induces cell cycle arrest followed by apoptosis. Dianhydrogalactitol exhibits potent antitumor activity in number of clinical models including metastatic NSCLC resistant to TKI and glioblastoma multiforme.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)