Fortfahren mit
SML3352
GSK973
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,3S)-N5-((1R,5S,6r)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)-2-(fluoromethyl)-N7-methyl-3-phenyl-2,3-dihydrobenzofuran-5,7-dicarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.44
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor that effectively inhibits LPS-induced MCP-1 release in human whole blood.
GSK973 is an orally available, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 7.5/4.4/BRD2, 7.8/4.5/BRD3, 7.8/4.6/BRD4, 7.4/4.5/BRDT) that effectively inhibits LPS-induced MCP-1 release in human whole blood (pIC50 = 7.3; IC50 = 50 nM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3353SML4052SML1824
GSK023 ≥98% (HPLC)
SML4052
GSK023
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)