Fortfahren mit
SML3359
TP-040
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-((1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC1)CCN1C2=CC=NC(NCC3=CN(C)C=N3)=N2
InChI
1S/C15H22N6/c1-12-4-7-21(8-5-12)14-3-6-16-15(19-14)17-9-13-10-20(2)11-18-13/h3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1-2H3,(H,16,17,19)
InChI key
PWKAYICUBVNJAZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA).
TP-040 is a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA). TP-040 increases the level of O-GlcNAcylated protein in cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3304SML4003SML3123
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)