Fortfahren mit
SML3360
STM2457
≥98% (HPLC), SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor, powder
Synonym(e):
N-[(6-{[(Cyclohexylmethyl)amino]methyl}imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxamide, STM 2457, STM-2457
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
STM2457, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C(NCC2=CN3C=C(CNCC4CCCCC4)C=CC3=N2)=O)N=C5C=CC=CN15
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24-12-21(29-23-8-4-5-11-31(23)24)25(33)27-15-20-17-30-16-19(9-10-22(30)28-20)14-26-13-18-6-2-1-3-7-18/h4-5,8-12,16-18,26H,1-3,6-7,13-15H2,(H,27,33)
InChI key
OBERVORNENYOLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor with anti-AML efficacy in cultures and in vivo.
STM2457 is a potent and highly selective SAM-binding site METTL3 (MT-A70) m6A methyltransferase inhibitor (IC50 = 16.9 nM, Kd = 1.4 nM by SPR, using METTL3-METTL14 complex; no potency toward other RNA/DNA/protein methyltransferases or 486 kinases). STM2457 selectively inhibits human AML proliferation (IC50 = 0.6-10.3 µM) and the clonogenic potential of primary mouse AML, but not normal mouse haematopoietic stem/progenitor or human cord blood CD34+ cells. STM2457 impairs the expansion of AML patient-derived xenografts in mice in vivo (50 mg/kg i.p.) and significantly prolongs the animal′s lifespan. STM2457 is also reported to restrict β-coronavirus replication and spread.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700853HPA079662SAB2104747
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)