Fortfahren mit
SML3375
WYE-687
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl (4-{4-Morpholin-4-yl-1-[1-(pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl}phenyl)carbamate, Methyl N-[4-[4-(4-morpholinyl)-1-[1-(3-pyridinylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]phenyl]carbamate, WAY 687, WAY-687, WAY687, WYE 687, WYE687
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32N8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)[n]3ncc4c3nc(nc4N6CCOCC6)c5ccc(cc5)NC(=O)OC)Cc1cnccc1
InChI
1S/C28H32N8O3/c1-38-28(37)31-22-6-4-21(5-7-22)25-32-26(35-13-15-39-16-14-35)24-18-30-36(27(24)33-25)23-8-11-34(12-9-23)19-20-3-2-10-29-17-20/h2-7,10,17-18,23H,8-9,11-16,19H2,1H3,(H,31,37)
InChI key
VDOCQQKGPJENHJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective mTOR inhibitor.
WYE-687 is an ATP-competitive, potent and selective mTOR inhibitor (IC50 = 7 nM; [ATP] = 100 μM) with much reduced or little potency toward other kinases (PI3Kα/PI3Kγ/CK1 γ1/p38α IC50 = 0.81/3.11/17.8/28.9 μM; IC50 >50 μM toward 22 other kinases). WYE-687 selectively inhibits IGF-I-stimulated phosphorylation of S6K1 pT389 over those of AKT pS473 & pS308 in Rat1 cells (0.3 nM), as well as suppresses mTOR-dependent proliferation in cancer cultures (PC3MM2/MDA-MB-361/LNCaP/A498 IC50 = 180/200/350/620 nM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3560SML3101SML3645
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)