Fortfahren mit
SML3376
RTICBM-189
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC1=CC(Cl)=CC=C1)NC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C15H14Cl2N2O/c16-12-4-6-14(7-5-12)19-15(20)18-9-8-11-2-1-3-13(17)10-11/h1-7,10H,8-9H2,(H2,18,19,20)
InChI key
PPKIPROVSKBYAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A blood brain barrier permeable, potent and selective negative allosteric modulator (NAM) of the cannabinoid CB1 receptor.
RTICBM-189 is a blood brain barrier permeable, potent and selective negative allosteric modulator (NAM) of the cannabinoid CB1 receptor. RTICBM-189 selectively attenuates reinstatement of the cocaine-seeking behavior in rats (10 mg/kg, i.p.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1804SML3968
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)