Fortfahren mit
SML3394
GZ-11608
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-​Methoxy-​N-​[(1S)​-​1-​methyl-​2-​phenylethyl]​-benzenepropanamine, S-3-(4-Methoxyphenyl)-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](Cc2ccccc2)C)CCCc1ccc(cc1)OC
InChI key
LKTLDVZCNLGHOG-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
GZ-11608 is a potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2) that diminished hERG interaction. GZ-11608 reduces behavioral effects of methamphetamine such as locomotor activity, self-administration, and methamphetamine seeking behavior. It does not exhibit abuse liability. GZ-11608 inhibits methamphetamine-induced dopamine release from isolated synaptic vesicles from brain dopaminergic neurons.
Potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3618SML3582SML3456
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)