Fortfahren mit
SML3401
NVP-LMD194
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(6-Amino-3-pyridinyl)methyl]-N′-[4-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]phenyl]urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cellularly active, potent, and selective inhibitor of NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase)
NVP-LMD194 is a cellularly active, potent, and selective inhibitor of NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase). NVP-LMD194 decreases the viability of A2780 and CORL23 cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)