Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
InChI
1S/C23H18N2O/c26-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-24-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-25-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23-26H
InChI key
QCPDFNWJBQMXLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhOH is a NR4A1 (Nur77) antagonist that exhibit potent anticancer activity in pancreatic, colon, breast, kidney, and rhabdomyosarcoma cells. DIM-C-pPhOH decreases expression of PAX3-FOXO1A and β1-integrin proteins in Rh30 rhabdomyosarcoma and MDA-MB-231breast cancer cells. DIM-C-pPhOH inhibits migration of Rh30 and MDA-MB-231 cancer cells.
NR4A1 (Nur77) antagonist that exhibit potent anticancer activity
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color off-white to pink | color off-white to light yellow | color pink to light red |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?