Fortfahren mit
SML3427
C4-HSL
≥95% (HPLC), Autophagy inhibitor, powder
Synonym(e):
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)butyramide, BHL, N-Butanoyl-L-homoserine lactone, N-Butyrylhomoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
C4-HSL, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(N[C@@H]1C(OCC1)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI key
VFFNZZXXTGXBOG-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
C4-HSL (N-butyryl-L-Homoserine lactone) is a quorum-sensing signaling molecule produced by Pseudomonas aeruginosa. C4-HSL induces expression of the virulence genes lasB and rhlA in P. aeruginosa when used at a concentration of 10 µM. C4-HSL exhibits antibacterial activity against MDR S. aureus isolates but had no effect on A. baumannii.
Quorum-sensing signaling molecule produced by Pseudomonas aeruginosa
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
510864455856395
description
≥95% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)