Fortfahren mit
SML3430
Benvitimod
≥98% (HPLC), AHR immunomodulator, powder
Synonym(e):
(E)-2-Isopropyl-5-styrylbenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxy-4-isopropyl-trans-stilbene, 3,5-Dihydroxy-4-isopropylstilbene, GSK-2894512, Tapinarof, WBI 1001
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41121706
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Benvitimod, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to Very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(C=C(C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2)O)C
InChI
1S/C17H18O2/c1-12(2)17-15(18)10-14(11-16(17)19)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,18-19H,1-2H3/b9-8+
InChI key
ZISJNXNHJRQYJO-CMDGGOBGSA-N
Biochem/physiol Actions
Aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function.
Benvitimod (Tapinarof) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function. Benvitimod is a metabolite, similar to resveratrol, produced by bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes. It induces downregulation of inflammatory cytokines such as IL-17A, IL-17F, IL-19, IL-22, IL-23, and IL-1. Benvitimod also induces the expression of skin barrier genes related to keratinocyte differentiation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)