Fortfahren mit
SML3437
Epigoitrin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-5-Vinyl-2-oxazolidinethione, (5R)-5-ethenyl-1,3-oxazolidine-2-thione, (R)-goitrin, CID 3032313, D-Goitrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S=C1NC[C@H](O1)C=C
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
InChI key
UZQVYLOFLQICCT-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiviral, anticancer, and antithyroid; decreases the susceptibility of restraint mice to H1N1 influenza virus
Epigoitrin is a sulfur containing alkaloid isolated from Isatis indigotica (Ban Lan Gen) that exhibits antiviral, anticancer, and antithyroid activities. Epigoitrin significantly decreases the susceptibility of restraint mice to H1N1 influenza virus. Epigoitrin and goitrin appear to show virucidal effect on influenza virus A (H1N1) in vitro and in ovo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AMBH996F23D7TA9H97F314ABSY3H9A7BED56
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)