Fortfahren mit
SML3443
PFI-653
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl[2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]methanone, Vanin-1-IN-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CN=C(N=C1)NCC2=CN=CC=N2)N3CCC4(C3)CCOCC4
InChI
1S/C18H22N6O2/c25-16(24-6-1-18(13-24)2-7-26-8-3-18)14-9-21-17(22-10-14)23-12-15-11-19-4-5-20-15/h4-5,9-11H,1-3,6-8,12-13H2,(H,21,22,23)
InChI key
VGRLXWFIXGZRMS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-653 is a cell permeable, potent, and selective inhibitor of Vanin-1 (Vascular non-inflammatory molecule-1) enzyme.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3444SML3066SML3065
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, White to very dark gray
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)