Merck
SML3496
MI-463
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methyl-5-[[4-[[6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-1-piperidinyl]methyl]-1H-indole-2-carbonitrile, MI 463, MI463
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23F3N6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N#CC1=CC2=C(C)C(CN3CCC(CC3)NC4=C5C=C(CC(F)(F)F)SC5=NC=N4)=CC=C2N1
InChI key
DZACSLYTXLZAAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MI-463 is an orally active and potent menin-MLL interaction inhibitor (cell-free IC50 = 15.3 nM against 1 nM FITC-MLL(4-13) peptide) that targets menin MLL-binding site with high affinity (KD = 9.9 nM by ITC). MI-463 selectively inhibits mixed lineage leukemia (MLL) oncogenic fusion-driven cancer progression in cultures (GI50 by MTT = 230 nM vs. >5 μM against murine BMCs with or without MLL-AF9 fusion transformation) and is efficacious against human MLL leukemia MV4;11 tumor growth in mice in vivo (35 mg/kg/day i.p.) and improve the survival of MLL leukemic mice (40-50 mg/kg b.i.d. p.o.).
Orally active and potent menin-MLL interaction inhibitor that selectively inhibits MLL oncogenic fusions-driven cancer progression in vitro and in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)