Fortfahren mit
SML3499
LM10
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-6-fluoro-1H-indole, 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(2H-tetrazol-5-yl)ethenyl]-1H-indole, LM 10, trans-6-Fluoro-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8FN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)C(/C=C/C3=NN=NN3)=CN2
InChI
1S/C11H8FN5/c12-8-2-3-9-7(6-13-10(9)5-8)1-4-11-14-16-17-15-11/h1-6,13H,(H,14,15,16,17)/b4-1+
InChI key
JDBSZVDIUIRSDG-DAFODLJHSA-N
Biochem/physiol Actions
LM10 is an orally available, aqueous soluble, potent, selective and non-toxic tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor. LM10 diminishes tryptophan degradation and effectively prevents the growth of TDO-expressing P815 tumor cells by reversing immune resistance in immune competent but not in immunodeficient mice (at a dose of 4 mg/day, 1 mg/ml in water, pH 9.0). LM10 suppresses autoimmune reactions induced by mouse hepatitis virus in mice.
Orally available, potent and selective tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)