Fortfahren mit
SML3538
CKJB71
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene, CK156 inactive control, CK156 negative control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N6O3
Molekulargewicht:
422.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(C)CC1)C(C=C2)=C(OCCOCCNC3=N4)C=C2C5=C4N(C=C3)N=C5
InChI
1S/C22H26N6O3/c1-26-7-9-27(10-8-26)22(29)17-3-2-16-14-19(17)31-13-12-30-11-5-23-20-4-6-28-21(25-20)18(16)15-24-28/h2-4,6,14-15H,5,7-13H2,1H3,(H,23,25)
InChI key
DDXOMWWURGFLKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CKJB71 is an inactive analog of and negative control (IC50 = 20 μM and >45 μM using cell lysate or by inact cell NanoBRET) for the potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor CK156.
Inactive analog of and negative control for the potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor CK156.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3537HPA018138HPA037979
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)