Fortfahren mit
SML3539
MS177
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(6-(4-(2-(3-(2-((2-(2,6- dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4- yl)amino)ethoxy)propanamido)ethyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1-isopropyl-1H- indazole-4-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H55N11O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
914.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=C(C=C(NC1=O)C)C)C2=CC(C3=CC=C(N=C3)N4CCN(CC4)CCNC(CCOCCNC5=CC=CC(C(N6C(C(N7)=O)CCC7=O)=O)=C5C6=O)=O)=CC8=C2C=NN8C(C)C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes
MS177 is a cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 (enhancer of zeste homologue 2) that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes. MS177 is fast-acting suppressor of cancer growth. MS177 comprises pomalidomide conjugated to a potent EZH2 inhibitor C24 via a short polyethylene glycol linker. It is much more effective and potent in suppressing cancer growth than catalytic inhibitors of EZH2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5500102AMAB91749AMAB91752
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP129, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11915, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11960, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)