Fortfahren mit
SML3547
8RK59
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Xyano-N-(5-(2-(4-(4-(5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)acetyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H39BF2N10O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
688.60
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Faint orange to red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN4N=NC(CCCCC(C5=C(C)C=C(C)N5[B-]6(F)F)=C7[N+]6=C(C)C=C7C)=C4)=O)CC3
Biochem/physiol Actions
8RK59 is a cellularly active covalent fluorescent probe that targets selectively active UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1). 8RK59 selectively and spatiotemporally report UCHL1 activity in zebrafish embryos.
Cellularly active covalent fluorescent probe that targets selectively active UCHL1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)