Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C)CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
InChI key
XQZVZULJKVALRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-(Methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate (6-MITC) is a major bioactive compound in wasabi that exhibits antimicrobial, anti-inflammatory, antiplatelet, antioxidant and anticancer properties (mean log GI50 = −5.41 (3.9 μM) in a human cancer cell panel). 6-MITC concurrently induces autophagy and mitotic arrest, suppresses NF-κβ signaling by competitive inhibition of GSK-3β.
Major bioactive compound in wasabi that exhibits antimicrobial, anti-inflammatory, antiplatelet, antioxidant and anticancer properties
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), oil | description ≥90% (HPLC), synthetic, liquid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form oil | form oil | form liquid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to yellow | color light yellow | color - | color white to beige |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?