Fortfahren mit
SML3560
MU380
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-6-bromo-5-(piperidin-3-yl)-3-(1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine; 6-Bromo-5-(3R)-3-piperidinyl-3-[1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15BrF3N7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C([C@@]2([H])CNCCC2)=NC3=C(C=NN13)C4=CN(N=C4)C(F)(F)F)Br
Biochem/physiol Actions
MU380 is a metabolically stable analog of CHK1 inhibitor SCH900776 (MK8776) does not undergo in vivo N-dealkylation. MU380 is a potent and selective CHK1 inhibitor, which potently sensitizes multiple cancer cell lines to DNA antimetabolites including hydroxyurea, cytarabine and gemcitabine.
Metabolically stable, potent and selective CHK1 inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3587EMU219571
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse CHK1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)