Fortfahren mit
SML3567
EN450
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-Chloro-5-(N,N-dimethylsulfamoyl)phenyl)acrylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13ClN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C1Cl)C=C
InChI key
OXFXDOLAQBMOPH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteine reactive UBE2D/NFKB1 molecular glue degrader; NFKB1 molecular glue degrader
EN450 is a molecular glue degraders of the oncogenic transcription factor NFKB1 that induces ternary complex formation between ubiquitin-conjugating enzyme E2D1 (UBE2D1) and NFKB1. EN450 covalently modifies an allosteric C111 in UBE2D1 and significantly reduces NFKB1 p105 levels. It impairs leukemia cell viability in a NEDDylation and proteasome-dependent manner at 50 µM.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)