Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H37FN4O2
Molekulargewicht:
516.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C3=C(C)C(C4=CC(OC)=C(C(N5CCCC5)=O)C(F)=C4)=CN=C3)C=C2
InChI key
WFJOMSKCDAOJBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor M4K2234.
M4K2234NC is an inactive analog of and the recommended negative control for the potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor M4K2234 (ALK1/2 IC50 >10 μM/ 5.69 μM by cellular NanoBRET assays; IC50 = 83 nM/13 nM using M4K2234).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?