Fortfahren mit
SML3582
TAM16
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-​Hydroxy-​2-​(4-​hydroxyphenyl)​-​N-​methyl-​4-​(1-​piperidinylmethyl)​-3-​benzofurancarboxamid​e
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(OC2=CC=C(C(CN3CCCCC3)=C21)O)C4=CC=C(C=C4)O)NC
InChI
1S/C22H24N2O4/c1-23-22(27)20-19-16(13-24-11-3-2-4-12-24)17(26)9-10-18(19)28-21(20)14-5-7-15(25)8-6-14/h5-10,25-26H,2-4,11-13H2,1H3,(H,23,27)
InChI key
PQGCMFVNJWTUFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13
TAM16 is a potent and selective inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13. TAM16 is a highly potent bactericidal agent that exhibits activity against drug-susceptible and drug-resistant clinical isolates of M. tuberculosis. It is effective in both acute and chronic mouse TB models.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3753SML3456SML3536
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)