Fortfahren mit
SML3601
ZZW-115 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
10-[3-[4-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-piperazinyl]propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine trihydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(4-(3-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethanamine trihydrochloride, ZZW 115 trihydrochloride, ZZW115 trihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H31F3N4S·3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
573.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.04
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(C1=CC=C2SC3=C(N(CCCN4CCN(CC4)CCN(C)C)C2=C1)C=CC=C3)F.[3HCl]
Biochem/physiol Actions
Nuclear protein 1 (NUPR1) inhibitor that suppresses NUPR1-dependent cancer growth in vitro and in vivo via necroptosis and ferroptosis induction.
ZZW-115 is a nuclear protein 1 (NUPR1) inhibitor that suppresses NUPR1-dependent cancer growth in vitro (IC50 from 0.84 μM/ANOR to 4.93 μM/HN14 among 11 pancreatic ductal adenocarcinoma cultures) and in mice in vivo (5 mg/kg q.d. or q.a.d. via i.p.) via necroptosis and ferroptosis induction. ZZW-115 blocks importins-mediated NUPR1 nuclear translocation by directly targeting NUPR1 nuclear location signal (NLS) region (Kd = 2.1 μM by calorimetric titration).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU047491
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Nupr1
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)