Fortfahren mit
SML3610
Gingerenone A
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(4E)​-1,​7-​bis(4-​hydroxy-​3-​methoxyphenyl)​-4-​Hepten-​3-​one, (E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hept-4-en-3-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Gingerenone A is a potent anticancer agent isolated from Ginger (Zingiber officinale) that exhibits minimal toxicity toward normal cells. Gingerenone A potently inhibits JAK2 (Janus Kinase 2) and S6K1 (p70 ribosomal S6 kinase). Gingerenone A significantly suppressed tumor growth in vivo. Also, it exhibits promising senolytic properties. Gingerenone A selectively eliminate senescent cells in WI-38 human fibroblasts rendered senescent by exposure to ionizing radiation.
JAK2 and S6K1inhibitor; anticancer agent isolated from Ginger; it exhibits promising senolytic properties.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3618SML3418SML3284
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)