Fortfahren mit
SML3650
CTPI-2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonamido)benzoic acid, 2-[[(4-Chloro-3-nitrophenyl)sulfonyl]amino]benzoic acid, CTPI 2, CTPI2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)O)c1cc(c(cc1)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-10-6-5-8(7-12(10)16(19)20)23(21,22)15-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,15H,(H,17,18)
InChI key
NJTHPOSQGFJTDP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CTPI-2 is a selective mitochondrial citrate transporter (SLC25A1) inhibitor that displays H1299 anti-proliferation activity in a SLC25A1-dependent manner (IC50 <10  μM). When compared with CTPI-1, CTPI-2 exhibits 20-fold higher target affinity (hSLC25A1 KD = 3.5 μM vs. 63.6 μM, respectively) and is ~1000-fold more potent against H1299 sphere-forming capacity. CTPI-2 inhibits mitochondrial respiration and formation of patient NSCLC tumors-derived CSCs spheres in cultures (10-50 μM), as well as suppresses the growth of patent-derived NSCLC exnografts in mice in vivo (28 mg/kg q.o.d. i.p.).
Selective mitochondrial citrate transporter (SLC25A1) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9A9574B0TA9H94532E9FSML0420
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)