Fortfahren mit
SML3657
uPSEM817 tartrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-N-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline tartrate, PSEM 817 tartrate, Ultrapotent pharmacologically selective effector molecule 817 tararate, uPSEM817 tartrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N3O·C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2992TA9491598232ATE959439629
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)