Fortfahren mit
SML3667
SR11302
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E,E,Z,E)-3-Methyl-7-(4-methylpheny­l)-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-n­onatetraenoic acid, SR 11302, SR-11302
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.53
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Conformationally restricted anti-AP-1 retinoid that selectively induces receptors-mediated AP-1 inhibition, but not transcription activation.
SR11302 is a conformationally restricted anti-AP-1 retinoid that selectively induces receptors-mediated AP-1 inhibition (RARα > RARγ > RXRα = RARβ), but not transcription activation (25-fold vs no RARα enhancement by 1 μM t-RA or 10 μM SR11302, respectively). Unlike t-RA, SR11302 inhibits the proliferation of cancer cultures (1 μM; Calu-6, HeLA, T47D) without inducing the differentiation of F9 cells (0.1-1 μM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0809SML3750SML1403
SR11302 ≥98% (HPLC)
SML3667
SR11302
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)