Fortfahren mit
SML3700
TPC2-A1-P
≥98% (HPLC), Two pore segment channel 2 (TCP2) agonist, powder
Synonym(e):
5-(5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)-1-(cyclohexylmethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, TPC2 agonist H07
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21BrF3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TPC2-A1-P, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Selective two pore segment channel 2 (TCP2) agonist that preferentially mimics the Na+ signals-inducing action of PI(3,5)P2.
TPC2-A1-P is a selective two pore segment channel 2 (TCP2) agonist that mimics the action of PI(3,5)P2 where it preferentially induces Na+ signals (EC50 = 0.6 µM). In contrast, TPC2-A1-N is a much weaker Ca2+ current inducer when compared to NAADP and TPC2-A1-N. TPC2-A1-P, but not the Ca2+ signals agonist TPC2-A1-N, activates TPC2-dependent lysosomal exocytosis (30 µM, murine macrophages), while TPC2-A1-N, but not TPC2-A1-P, causes TPC2-dependent alkalinization of lysosomal lumen Ca2+ stores (10 µM, TPC2-expressing HeLa cells).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3562SML3235
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)