Fortfahren mit
SML3706
BT2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,6-Dichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 3,6-Dichlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 3,6-Dichlorobenzothiophene-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4Cl2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1C(=O)O)Cl)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C9H4Cl2O2S/c10-4-1-2-5-6(3-4)14-8(7(5)11)9(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
AAHPIJMQJAZYTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BT2 is an orally active, allosteric mitochondrial branched-chain α-ketoacid dehydrogenase (BCKD) kinase (BCKDK or BDK) inhibitor (IC50 = 3.19 μM) that induces BDK dissociation from the BCKD complex (BCKDC) with superior pharmacokinetics and metabolic stability than (S)-CPP. BT2 increases cellular BCKDC activity in cultures (40 μM; MEF & murine hepatocytes) and induces BDK degradation in mice & rats in vivo, effectively upregulating tissue BCKDC activity and downregulating plasma branched-chain amino acid (BCAA) level. Typical dosing range: 40-250 μM (in cultures or cell-free), 20-40 mg/kg (ip. or po. in vivo; mice & rats) or 200 mg/kg diet.
Orally active, allosteric mitochondrial branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase (BCKDK, BDK) inhibitor in vitro and in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)