Fortfahren mit
SML3715
SSK1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(4-((((1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamoyl)oxy)methyl)-2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H34F2N4O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
788.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Galactose-conjugated senolytic prodrug; induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK
SSK1 is a senescence cells specific killing agent that is activated by lysosomal β-galactosidase. SSK1 induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK. Also, it induces mitochondrial DNA damage in senescent cells. In aged mice, SSK1 removes senescence cells in different tissues, attenuated low-grade inflammation and improved physical function.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)