Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[n+]1(cc(ccc1)CNC2=CC(=Nc4[n]2ncc4CC)N3[C@@H](CCCC3)CCO)[O-]
InChI key
PIMQWRZWLQKKBJ-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
Dinaciclib (SCH 727965) is a potent and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (CDK1/2/5/6/7/9 IC50 = 3/1/1/12/7/4 nM; Little or no inhibition of 41 other kinases at 10 μM) with potent antiproliferation activity in A2780 ovarian cancer cultures (IC50 = 4 nM by thymidine uptake assays). Dinaciclib exhibits potent anti-cancer efficacy in cultures (IC50 = 6-17 nM against 14 cancer cell lines) and in an A2780 tumor xenograft model in mice in vivo (8-48 mg/kg via daily i.p.).
Potent and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor with potent anti-cancer efficacy in cultures and in mice in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?