Merck
SML3733
BAY-0069
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Bromo-N-[2-(4-ethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]-5-nitrobenzamide, BAY 0069, BAY0069
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16BrN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BAY-0069 is a potent and selective covalent PPARγ inverse agonist (IC50 = 0.22 nM, max inhibition = 88% by cell-based reporter assays) that induces interactions between the PPARγ ligand-binding domain (LBD) and the corepressor NCOR2 (EC50 = 9.6 nM, Emax = 620% by TR-FRET). BAY-0069 exhibits anti-proliferation efficacy against PPARγ-dependent growth in cultures (UM-UC9 IC50 = 2.5 nM, max inhibition = 72%).
Potent and selective covalent PPARγ inverse agonist with anti-proliferation efficacy against PPARγ-dependent growth in cultures.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)