Fortfahren mit
SML3754
SRT2104
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methyl-N-(2-(3-(morpholinomethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxamide, 4-Methyl-N-(2-{3-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}phenyl)-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide, GSK 2245840B, GSK-2245840B, GSK2245840B, SRT 2104, SRT-2104
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24N6O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1C(=O)Nc3c(cccc3)c4nc5[s]cc([n]5c4)CN6CCOCC6)C)c2cnccc2
InChI key
LAMQVIQMVKWXOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in vitro and in vivo.
SRT2104 is an orally active, potent and highly selective activator of the NAD+-dependent deacetylase sirtuin Sirt1 (EC1.5 = 450 nM) with in vivo efficacy in various animal models, including age-related bone/muscle loss (100 mg/kg/d via chow to mice), HD (0.5% in chow to mice), TNF-induced optic nerve degeneration (2-200 pmol via intravitreal injection to rats).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)