Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H113N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1216.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)CC)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C)C)C
InChI key
OLROWHGDTNFZBH-XEMWPYQTSA-N
Biochem/physiol Actions
Alisporivir is a Cyclophilin A inhibitor with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity. Alisporivir has also been investigated for Duchenne muscular dystrophy.
Cyclophilin A inhibitor; anti-viral with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?