Merck
SML3864
SMG1i
≥95% (HPLC), Potent and selective SMG-1 (hSMG-1; SMG1) kinase inhibitor, powder
Synonym(e):
1-[4-[4-[2-[4-Chloro-3-(diethylsulfamoyl)anilino]pyrimidin-4-yl]pyridin-2-yl]phenyl]-3-methylurea, 2-Chloro-N,N-diethyl-5-[[4-[2-[4-[[(methylamino)carbonyl]amino]phenyl]-4-pyridinyl]-2-pyrimidinyl]amino]benzenesulfonamide, NMDi, SMG1 inhibitor 11j, SMG1 inhibitor compound 11j
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28ClN7O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SMG1i, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective SMG-1 (hSMG-1; SMG1) kinase inhibitor that blocks nonsense-mediated decay (NMD).
SMG1i is a potent and selective SMG-1 kinase inhibitor (hSMG-1 IC50 = 110 pM) with much reduced potency against mTOR, PI3Kα/γ and CDK1/2 (IC50 = 50 nM, 92/60 nM, 32/7.1 μM, respectively). SMG1i selectively downregulates MDA361 cellular phosphorylation of UPF1 (0.3 -1 μM), but not that of mTOR or AKT substrates (p70s6 K and PI3K). Nonsense-mediated decay (NMD) inhibition by SMG1i (1 µM) is shown to synergize with premature termination codons (PTCs) readthrough agents (G418, gentamicin, and paromomycin) in promoting the expression of CFTR protein in murine cells carrying Cftr G542X nonsense mutation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)