Fortfahren mit
SML3869
Avibactam Sodium
≥98% (HPLC), β-lactamase inhibitor, powder
Synonym(e):
(2S,5R)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide monosodium salt, AVE1330A sodium salt, NXL-104 sodium salt, Sulfuric acid mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N3NaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.23
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Avibactam Sodium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])ON1[C@H]2CN([C@@H](CC2)C(=O)N)C1=O
InChI key
RTCIKUMODPANKX-JBUOLDKXSA-M
Biochem/physiol Actions
Avibactam is a reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor with IC50 values of 5 nM for CTX-M-15, 8nM for TEM-1, and 80 nM for P99 β-lactamase enzymes.
Reversible non-β-lactam, β-lactamase inhibitor
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)