Fortfahren mit
SML3873
Pip6 PARP-1 inhibitor
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-4-(3-(3-(1,1-difluoroethyl)-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21F3N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent inhibitor of PARP-1 that exhibits potent cytotoxicity in cancer cells.
Pip6 is a cell penetrant and potent inhibitor of PARP-1 (Poly (ADP-ribose) polymerase 1) that exhibits potent cytotoxicity in cancer cells. It appears that Pip6 improved cytotoxicity is due to enhanced target residence time on PARP-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0996BPS78371
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli
description
-
form
powder
form
solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-65 to -96°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)